Key Documents
ENA447956869
Enamine
N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-5-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.76
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-5-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S.ClH/c1-11-15(13,14)10-4-2-3-8-7-12-6-5-9(8)10;/h2-4,11-12H,5-7H2,1H3;1H
Clé InChI
PEEQBEKDVOZQIM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205155
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205155