Principaux documents
ENA447956570
Enamine
1-(4-chlorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)cyclobutanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClN.ClH/c11-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-1-7-10;/h2-5H,1,6-7,12H2;1H
Clé InChI
JQWRLVGLEWMOSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204934
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204934