Principaux documents
ENA447956533
Enamine
1-{bicyclo[2.2.2]octan-1-yl}ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(bicyclo[2.2.2]octan-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C10H16O/c1-8(11)10-5-2-9(3-6-10)4-7-10/h9H,2-7H2,1H3
Clé InChI
SIKYESMDPLYQRH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204870
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204870