Key Documents
ENA447956302
Enamine
3,3-dichloro-1-methylpiperidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.05
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-dichloro-1-methyl-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C6H9Cl2NO/c1-9-4-2-3-6(7,8)5(9)10/h2-4H2,1H3
Clé InChI
CBCAUGVIPLIJAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204186
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204186