Principaux documents
ENA444725744
Enamine
4-azatricyclo[4.2.1.0,3,7]nonan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
octahydro-3,5-methanocyclopenta[b]pyrrol-6-ol
Inchi Code
1S/C8H13NO/c10-8-4-1-5-3-9-7(8)6(5)2-4/h4-10H,1-3H2
Clé InChI
WUBFQEYKZRPUHJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85059
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85059