Key Documents
ENA444725539
Enamine
2-methanesulfonamido-N,N-dimethylacetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.23
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-[(methylsulfonyl)amino]acetamide
Inchi Code
1S/C5H12N2O3S/c1-7(2)5(8)4-6-11(3,9)10/h6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
TWMDQTNRBAKXEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204184
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204184