Key Documents
ENA444725225
Enamine
7-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.63
Numéro MDL:
Iupac Name
7-(trifluoromethyl)indoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8F3N.ClH/c10-9(11,12)7-3-1-2-6-4-5-13-8(6)7;/h1-3,13H,4-5H2;1H
Clé InChI
OTGQJMMPZRLVCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204193
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204193