Principaux documents
ENA444725217
Enamine
3-(difluoromethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.59
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(difluoromethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)3-1-4(8)2-3;/h3-5H,1-2,8H2;1H
Clé InChI
MLASESSVLKXBAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204119
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204119