Principaux documents
ENA444724800
Enamine
1-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)imidazolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)imidazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c1-7(2,5-10)9-4-3-8-6(9)11/h10H,3-5H2,1-2H3,(H,8,11)
Clé InChI
ZOAOUYKYSICCPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200450
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200450