Principaux documents
ENA444724195
Enamine
methyl 2-[1-(bromomethyl)cyclopropyl]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 2-(1-(bromomethyl)cyclopropyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H11BrO2/c1-10-6(9)4-7(5-8)2-3-7/h2-5H2,1H3
Clé InChI
PNDWPPJIBOBEOE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200692
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200692