Principaux documents
ENA444724180
Enamine
(3,5-dimethylphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3,5-dimethylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO2S/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-13(10,11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
Clé InChI
LXZAHTSJMDUARB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200668
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200668