Principaux documents
ENA444723633
Enamine
(3-methylpyrrolidin-3-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.11
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methylpyrrolidin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2.2ClH/c1-6(4-7)2-3-8-5-6;;/h8H,2-5,7H2,1H3;2*1H
Clé InChI
BGRWIFGQJSEOGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199654
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199654