Principaux documents
ENA444723582
Enamine
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.12
Numéro MDL:
Pf
183-185
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)5-4-13-3-1-2-11-6(13)12-5/h1-4H
Clé InChI
YRFWGJGDOXKNHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199496
Melting Point
183-185
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199496