Principaux documents
ENA444723397
Enamine
3-cyclopropanecarbonyl-5-fluoropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.17
Numéro MDL:
Iupac Name
cyclopropyl(5-fluoro-3-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C9H8FNO/c10-8-3-7(4-11-5-8)9(12)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
HKYVLAKNTKELJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198411
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198411