Key Documents
ENA444723387
Enamine
4-methyl-2-(pyrrolidin-2-yl)cyclohexan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.29
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-(2-pyrrolidinyl)cyclohexanol
Inchi Code
1S/C11H21NO/c1-8-4-5-11(13)9(7-8)10-3-2-6-12-10/h8-13H,2-7H2,1H3
Clé InChI
AMGNTQDPJICVPK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198379
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198379