Principaux documents
ENA444723166
Enamine
4-(2-methoxyethoxy)benzene-1-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.69
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(2-methoxyethoxy)benzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.ClH/c1-13-6-7-14-9-4-2-8(3-5-9)10(11)12;/h2-5H,6-7H2,1H3,(H3,11,12);1H
Clé InChI
MOSUPQMWGHKRRL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197160
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197160