Principaux documents
ENA444723133
Enamine
2-{methyl[2-(piperidin-2-yl)ethyl]amino}ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.3
Numéro MDL:
Iupac Name
2-{methyl[2-(2-piperidinyl)ethyl]amino}ethanol
Inchi Code
1S/C10H22N2O/c1-12(8-9-13)7-5-10-4-2-3-6-11-10/h10-11,13H,2-9H2,1H3
Clé InChI
SRXVYTDJFFUQBU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196580
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196580