Principaux documents
ENA444723096
Enamine
(5S)-5-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(5S)-5-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-10(7-5-3-2-4-6-7)8(13)11-9(14)12-10/h2-6H,1H3,(H2,11,12,13,14)/t10-/m0/s1
Clé InChI
JNGWGQUYLVSFND-JTQLQIEISA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132390
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132390