Principaux documents
ENA444723019
Enamine
1-(2-chloropyridin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.62
Numéro MDL:
Pf
160-162
Iupac Name
1-(2-chloro-4-pyridinyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2/c10-7-5-6(1-4-11-7)9(2-3-9)8(12)13/h1,4-5H,2-3H2,(H,12,13)
Clé InChI
IHNOGJMTHCZPOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193653
Melting Point
160-162
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193653