Principaux documents
ENA444722990
Enamine
(1-tert-butyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-(tert-butyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H14N4/c1-7(2,3)11-6(4-8)9-5-10-11/h5H,4,8H2,1-3H3
Clé InChI
XBDAQUIRZHEBOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191983
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191983