Principaux documents
ENA432539940
Enamine
2-methyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.08
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
Inchi Code
1S/C4H5F3O/c1-3(2-8-3)4(5,6)7/h2H2,1H3
Clé InChI
GHTAXYFAHGPYPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197262