Key Documents
ENA432539533
Enamine
3-(3-chloro-4-fluorophenyl)cyclobutan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.66
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-chloro-4-fluorophenyl)cyclobutan-1-amine
Inchi Code
1S/C10H11ClFN/c11-9-5-6(1-2-10(9)12)7-3-8(13)4-7/h1-2,5,7-8H,3-4,13H2
Clé InChI
FSMRURMJWBDLAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196084
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196084