Principaux documents
ENA432539452
Enamine
3-(1H-pyrazol-1-yl)cyclohexan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.21
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-1-yl)cyclohexanone
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c12-9-4-1-3-8(7-9)11-6-2-5-10-11/h2,5-6,8H,1,3-4,7H2
Clé InChI
PETSOAKZLYHGNY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195883
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195883