Principaux documents
ENA432539413
Enamine
5-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.23
Numéro MDL:
Pf
178-179
Iupac Name
5-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12O3/c13-11-4-2-1-3-8-7-9(12(14)15)5-6-10(8)11/h5-7H,1-4H2,(H,14,15)
Clé InChI
CXWHJKOHPCWJNT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195752
Melting Point
178-179
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195752