Principaux documents
ENA432539165
Enamine
5-[4-(aminomethyl)phenyl]-5-methylimidazolidine-2,4-dione hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.7
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(4-(aminomethyl)phenyl)-5-methylimidazolidine-2,4-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3O2.ClH/c1-11(9(15)13-10(16)14-11)8-4-2-7(6-12)3-5-8;/h2-5H,6,12H2,1H3,(H2,13,14,15,16);1H
Clé InChI
QBPALHMRVWJWNX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195973
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195973