Principaux documents
ENA432538679
Enamine
6-methyl-2-(methylamino)pyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.17
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methyl-2-(methylamino)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9N3O2/c1-4-3-5(6(11)12)10-7(8-2)9-4/h3H,1-2H3,(H,11,12)(H,8,9,10)
Clé InChI
QOSQKVPPODILND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194259
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194259