Principaux documents
ENA432538327
Enamine
3-(oxan-2-yloxy)propan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7,9H2
Clé InChI
PINDPKDQUUUYJP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192950
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192950