Principaux documents
ENA432538232
Enamine
6-methyl-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.24
Numéro MDL:
Pf
205-209
Iupac Name
6-methyl-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8O2S/c1-6-2-3-7-8(10(11)12)5-13-9(7)4-6/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
LGPZMCSOENSZPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191700
Melting Point
205-209
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191700