Principaux documents
ENA432538051
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1H-1,3-benzodiazol-5-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzimidazol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c10-5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h4-5,10H,1-3H2,(H,8,9)
Clé InChI
UBGFAVGDVCIHSN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180665
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180665