Principaux documents
ENA432538034
Enamine
3-(1H-imidazol-1-yl)cyclohexan-1-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(1H-imidazol-1-yl)cyclohexan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.ClH/c12-9-3-1-2-8(6-9)11-5-4-10-7-11;/h4-5,7-8H,1-3,6H2;1H
Clé InChI
XPLFSQLRXPDJFU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194636
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194636