Principaux documents
ENA432537929
Enamine
1,5-dimethyl 3-(3-chlorophenyl)pentanedioate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.71
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
dimethyl 3-(3-chlorophenyl)pentanedioate
Inchi Code
1S/C13H15ClO4/c1-17-12(15)7-10(8-13(16)18-2)9-4-3-5-11(14)6-9/h3-6,10H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
RFPJJRLQNIRTJE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192633
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192633