Principaux documents
ENA429361426
Enamine
2-methyl-5-(5-methylfuran-2-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-5-(5-methyl-2-furyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-8-3-5-10(7-11(8)13)12-6-4-9(2)14-12/h3-7H,13H2,1-2H3
Clé InChI
HKJNDMKMESONOK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192594
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192594