Principaux documents
ENA429361287
Enamine
4-(methoxymethoxy)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
4-(methoxymethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-10-6-11-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3
Clé InChI
PMFXZWXKPPPNSW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189893
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189893