Principaux documents
ENA429360976
Enamine
ethyl 3-cyclohexyl-2-fluoroprop-2-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.25
Iupac Name
ethyl (2Z)-3-cyclohexyl-2-fluoro-2-propenoate
Inchi Code
1S/C11H17FO2/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9/h8-9H,2-7H2,1H3/b10-8-
Clé InChI
PNPPHIZWJLANCQ-NTMALXAHSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191391
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191391