Principaux documents
ENA429360960
Enamine
[4-(3-aminophenyl)morpholin-2-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-(3-aminophenyl)morpholin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c12-9-2-1-3-10(6-9)13-4-5-15-11(7-13)8-14/h1-3,6,11,14H,4-5,7-8,12H2
Clé InChI
WNWXHXSBHNYJCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191363
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191363