Principaux documents
ENA429360475
Enamine
4-[(2-methylphenyl)methyl]piperidin-4-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.76
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-methylbenzyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-13(15)6-8-14-9-7-13;/h2-5,14-15H,6-10H2,1H3;1H
Clé InChI
SRGLUGWHLACLRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192173
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192173