Principaux documents
ENA429360470
Enamine
4-chloro-N-[3-(pyrrolidin-1-yl)propyl]pyridine-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-N-(3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)picolinamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18ClN3O.ClH/c14-11-4-6-15-12(10-11)13(18)16-5-3-9-17-7-1-2-8-17;/h4,6,10H,1-3,5,7-9H2,(H,16,18);1H
Clé InChI
IYXVOWURZBFWQE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192130
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192130