Principaux documents
ENA429360395
Enamine
N1-(6-nitroquinazolin-4-yl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.15
Numéro MDL:
Iupac Name
N1-(6-nitroquinazolin-4-yl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N5O2.2ClH/c11-3-4-12-10-8-5-7(15(16)17)1-2-9(8)13-6-14-10;;/h1-2,5-6H,3-4,11H2,(H,12,13,14);2*1H
Clé InChI
VUAMBYSYRSSVEL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191010
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191010