Principaux documents
ENA429360065
Enamine
9-fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.64
Numéro MDL:
Iupac Name
9-fluoro-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FNO.ClH/c10-8-3-1-2-7-6-11-4-5-12-9(7)8;/h1-3,11H,4-6H2;1H
Clé InChI
ZIUMKXYNLLKQHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189266
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189266