Key Documents
ENA429359861
Enamine
2-hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)cyclohexyl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.2
Numéro MDL:
Iupac Name
hydroxy[4-(trifluoromethyl)cyclohexyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H13F3O3/c10-9(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(14)15/h5-7,13H,1-4H2,(H,14,15)
Clé InChI
NUNXJBDJLLMIGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188804
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188804