Principaux documents
ENA429359699
Enamine
2-chloro-5-[(piperidin-4-yl)methoxy]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.71
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-(piperidin-4-ylmethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O/c12-11-2-1-10(7-14-11)15-8-9-3-5-13-6-4-9/h1-2,7,9,13H,3-6,8H2
Clé InChI
AEAZWGYXRRGTDI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188411
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188411