Principaux documents
ENA429359058
Enamine
ethyl 2-(5-aminopyridin-2-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.21
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl (5-amino-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-2-13-9(12)5-8-4-3-7(10)6-11-8/h3-4,6H,2,5,10H2,1H3
Clé InChI
PXKDDIRASPIURS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186922
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186922