Principaux documents
ENA429358691
Enamine
2-chloro-3-hydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-hydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one
Inchi Code
1S/C13H7ClO3/c14-10-5-9-7-3-1-2-4-8(7)13(16)17-12(9)6-11(10)15/h1-6,15H
Clé InChI
RMVBXXJNOAXYHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186398
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186398