Principaux documents
ENA429358685
Enamine
2-[(2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
150-151
Iupac Name
2-[(2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H10O5/c1-7(12(14)15)16-9-4-2-8-3-5-11(13)17-10(8)6-9/h2-7H,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
IUZWIMVGNUDMDH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186391
Melting Point
150-151
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186391