Principaux documents
ENA429358446
Enamine
7-bromo-3,3,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.14
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-3,3,4-trimethyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinoxalinone
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O/c1-11(2)10(15)13-8-6-7(12)4-5-9(8)14(11)3/h4-6H,1-3H3,(H,13,15)
Clé InChI
VYBUGFRYTFJLSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180474
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180474