Principaux documents
ENA429358425
Enamine
3-(pyrazin-2-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Pf
91-92
Iupac Name
3-(2-pyrazinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c10-7(11)2-1-6-5-8-3-4-9-6/h3-5H,1-2H2,(H,10,11)
Clé InChI
CLZBRIBNISBKMK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102615
Melting Point
91-92
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102615