Key Documents
ENA429358173
Enamine
4-(ethanesulfonyl)benzene-1,2-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(ethylsulfonyl)benzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-2-13(11,12)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,2,9-10H2,1H3
Clé InChI
JRCUHLAJCDQEAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109323
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109323