Principaux documents
ENA428683590
Enamine
2-methoxy-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-methoxy-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H9NO2S/c1-9-4-5(8)6-7-2-3-10-6/h2-3,5,8H,4H2,1H3
Clé InChI
CPBLBIZMGLWKAW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185933
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185933