Principaux documents
ENA428683556
Enamine
(4-chloro-6-methylpyrimidin-2-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.59
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-chloro-6-methylpyrimidin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-4-2-5(7)9-6(3-10)8-4/h2,10H,3H2,1H3
Clé InChI
GFNAELFDXMUWSU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185757
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185757