Key Documents
ENA428683182
Enamine
1,2-dichloro-3-(chloromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.47
Numéro MDL:
Iupac Name
1,2-dichloro-3-(chloromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
AIPJZPPOFWCJRC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183329
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183329